Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Apron, One Size, Model 213
Codice prodotto. 16865040
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Universal
Stile:
Y30W213
Dimensione della confezione:
pezzi 180
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Stile Dimensione della confezione
16865040 Universal Y30W213 pezzi 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 16865040 Fornitore Ansell N. del fornitore YE30W0021300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    786.00€
    543.27€ / pezzi 180
    Risparmia 242.73€
    30% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Apron with protective multi-layer barrier fabric that is effective against numerous chemicals.
  • Lightweight and durable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Universal
Materiale Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Colore Yellow
Da utilizzare con (applicazione) Unexpected Leakages Spills or Other Releases, Loading and Unloading Trucks and Vehicles, Loading Trucks & Vehicles, Product Inspection, Cleaning of Plant and Machines
Peso (sistema metrico) 80 gsm
Stile Y30W213
Tipo di giuntura Welded