Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Cape Hood with Visor Ultrasonically Welded and Taped
Codice prodotto. 31114789 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Pull-over
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura
31114789 Pull-over
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 31114789 Fornitore Ansell™ N. del fornitore YE30T0050800
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Protective multi-layer barrier fabric effective against numerous chemicals, featuring lightweight and durable
  • AlphaTec™ 3000 Cape Hood with Visor Welded and Taped - Model 508 is designed with a protective multi-layer barrier fabric, which is extremely effective against a range of harmful inorganic chemicals and biological hazards
  • With their highly visible bright yellow color, these chemical protective garments reinforce the safety of workers
  • Lightweight and durable, this protective overgarment ensures sustained comfort and durable coverage for its wearers
  • As it is low linting, this protective garment minimizes the risk of product contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hood with Visor
Size One Size
Materiale Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Colore Yellow
Tipo di chiusura Pull-over
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Certificazione/Conformità CE CATEGORY III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126)