Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Overboots Ultrasonically Welded Model 406
Codice prodotto. 17909150 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size: 42 to 46
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17909150 Size: 42 to 46
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17909150 Fornitore Ansell N. del fornitore YE30W0040600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.60€
    5.07€ / 1 paia
    Risparmia 2.53€
    33% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
AlphaTec™ 3000 Overboots Ultrasonically Welded Model 406 features a protective multi-layer barrier fabric effective against numerous chemicals.
  • One of the lightest and most comfortable chemical protective garments on the market today, this durable multi-layer fabric provides an extremely effective barrier against both inorganic chemicals and biological hazards.
  • Provides a strong liquid and particle barrier
  • Overboots, elastic to top of boot, tie fastening and welded seams.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size 42 to 46
Materiale Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Colore Yellow
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Tipo di giuntura Welded
Da utilizzare con (applicazione) Unexpected leakages spills or other releases, Product inspection, Cleaning of plant and machines, Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of trucs and vehicles, Filling, blending and charging of raw materials, Mixing or loading chemicals
Certificazione/Conformità CE Number, EN 14126:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009
Resistenza Chemical-resistant
Product Type Boot Covers