Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-514 Chemical Resistant Butyl Gloves
Codice prodotto. 11721693 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11721693 7 1 paio
11711693 10 1 paio
11947732 11 1 paio
11731693 8 1 paio
11741693 9 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11721693 Fornitore Ansell N. del fornitore 38514070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.55€
    54.16€ / 1 paia
    Risparmia 26.39€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Thin butyl glove provides resistance to aggressive chemicals including solvents and strong acids.
  • Protection against aldehydes, ketones and esters as well as concentrated mineral acids
  • Flexible and comfortable
  • Natural, curved ergonomic shape
  • Easy donning and secure grip
  • Rough finish offers safer handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificazione/Conformità Standard CATEGORIA III, EN 374, EN 388 1000, ANSI
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Coating Material Butyl Polymer
Colore Black
Latex Free Sì
Materiale Butile
Powdered Sì
Product Type Butyl Gloves
Size 7
Spessore (sistema imperiale) 14 mil
Spessore (sistema metrico) 14 mil
EN388 Standard EN 388:1000X, EN 388:1000
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES ABCIKMPST
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) Per impianti chimici e trasporto di sostanze chimiche, trattamenti chimici, manipolazione di acidi, alcali, sali e chetoni, manipolazione di sostanze chimiche speciali, lavorazioni con materiali pericolosi, settore aerospaziale, settore automobilistico, elaborazione chimica, industria generale, laboratori medici, industria farmaceutica
Stile polso guanto Con bordino
Grip Design Rough
Colore casco Black
Rivestimento interno Unlined
Modello 38-514_7
Tipo di imballaggio Case
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 355 mm