Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-514 Chemical Resistant Butyl Gloves
Codice prodotto. 11731693
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
11731693 8 1 paio
11721693 7 1 paio
11711693 10 1 paio
11947732 11 1 paio
11741693 9 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11731693 Fornitore Ansell N. del fornitore 38514080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.70€
    54.16€ / 1 paia
    Risparmia 26.54€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Thin butyl glove provides resistance to aggressive chemicals including solvents and strong acids.
  • La serie 38-514 offre una protezione superiore da aldeidi, chetoni ed esteri, nonché da acidi minerali concentrati
  • Guanti straordinariamente flessibili per offrire un'eccellente manualità
  • Ideati per il massimo comfort, con una forma ergonomica curva naturale e morbida al tatto, offrono una comoda vestibilità e una buona presa
  • L'assenza di proteine del lattice evita rischi di allergie
  • Finitura ruvida sulla mano per una manualità più sicura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificazione/Conformità ANSI 3, EN 388-1000X, EN 374-1/Tipo A, marchio CE
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Colore Nero
Latex Free
Materiale Butile
Powdered Senza talco
Product Type Butyl Gloves
Size 8
Spessore (sistema imperiale) 14 mil
Spessore (sistema metrico) 0.35 mm
EN388 Standard EN 388:1000X, EN 388:1000
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES ABCIKMPST
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) Impianti chimici e trasporto di sostanze chimiche, trattamenti chimici, manipolazione di acidi, alcali, sali e chetoni, manipolazione di sostanze chimiche speciali, lavorazioni con materiali pericolosi
Stile polso guanto Con bordino
Grip Design Rough
Rivestimento interno Unlined
Modello 38-514-8-189022
Lunghezza (sistema imperiale) 14in.
Lunghezza (sistema metrico) 35,5 cm