Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-514 Chemical Resistant Butyl Gloves
Codice prodotto. 11741693
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
11741693 9 1 paio
11721693 7 1 paio
11711693 10 1 paio
11947732 11 1 paio
11731693 8 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11741693 Fornitore Ansell N. del fornitore 38514090
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Thin butyl glove provides resistance to aggressive chemicals including solvents and strong acids.
  • Protection against aldehydes, ketones and esters as well as concentrated mineral acids
  • Flexible and comfortable
  • Natural, curved ergonomic shape
  • Easy donning and secure grip
  • Rough finish offers safer handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificazione/Conformità ANSI 3, EN 388-1000X, EN 374-1/Type A, CE marked
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Applicazioni Industrial
Colore Black
Latex Free
Materiale Butyl
Powdered Powder Free
Product Type Butyl Gloves
Size 9
Spessore (sistema imperiale) 14 mil
Spessore (sistema metrico) 0.35 mm
EN388 Standard EN 388:1000X, EN 388:1000
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES ABCIKMPST
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) Chemical plants and transportation, chemical processing, handling acids, alkalies, salts and ketones
Stile polso guanto Con bordino
Grip Design Rough
Rivestimento interno Unlined
Modello 38-514 9 189023
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.5 cm