Learn More
Ansell AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff
Codice prodotto. 18546574 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
18546574 8 1 paio
18566574 7 1 paio
18556574 9 1 paio
18586574 10 1 paio
18576574 11 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 18546574 Fornitore Ansell N. del fornitore 38001PP080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.10€
    55.48€ / 1 paia
    Risparmia 28.62€
    34% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff are made of water-based butyl and boast a raised diamond grip for precise industrial applications.
  • High flexibility and tactility performance vs. standard butyl
  • Raised diamond pattern for enhanced grip
  • High performance against highly aggressive chemicals including solvents, aldehydes, ketones, esters and concentrated mineral acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Industrial
Colore Black
Latex Free Sì
Materiale Butyl
Product Type Butyl Gloves
Size 8
Spessore (sistema imperiale) 14 mil
Spessore (sistema metrico) 0.35 mm
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.