Learn More
Ansell AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff
Codice prodotto. 18586574 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
18586574 10 1 paio
18566574 7 1 paio
18546574 8 1 paio
18556574 9 1 paio
18576574 11 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 18586574 Fornitore Ansell N. del fornitore 38001PP100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.10€
    55.48€ / 1 paia
    Risparmia 28.62€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff are made of water-based butyl and boast a raised diamond grip for precise industrial applications.
  • High flexibility and tactility performance vs. standard butyl
  • Raised diamond pattern for enhanced grip
  • High performance against highly aggressive chemicals including solvents, aldehydes, ketones, esters and concentrated mineral acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Industrial
Colore Black
Latex Free Sì
Materiale Butyl
Product Type Butyl Gloves
Size 10
Spessore (sistema imperiale) 14 mil
Spessore (sistema metrico) 0.35 mm
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.