Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 APOLLO
Description
- Designed to protect, rear entry double zip system, attached socks with boot overflap
- Rear mounted breathing apparatus (BA) pouch - universal fit with most BA
- Enhanced comfort, knitted inner cuffs and inner textile type fabric improves wearer acceptance
- Attached Ansell Barrier™ gloves, exhalation valves and clear face visor
Spécification
Spécification
| Color | Green |
| For Use With (Application) | Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, Blending and Charging of Raw Materials, Transferring Liquids and Solids, Opening and Draining Pumps Valves or Lines, Loading and Unloading of Proces Equipment, Raw Material Sample Collection, Concentration Mixing and Palletisation, Hazmat Response, Assembly and Disassembly of Large Pipes |
| Hood Type | Fully Encapsulated |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Size | 3X-Large |
| Product Type | Fully encapsulated chemical protective, liquid tight suit, Type 3/4 protection |
| Seam Type | Welded and Taped |
| Style | G40T126B |
| Weight (Metric) | 103 gsm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?