Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Overboots
Codice prodotto. 17190695
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Fully Elastic
Dimensione della confezione:
60 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Dimensione della confezione
17190695 Fully Elastic 60 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17190695 Fornitore Ansell N. del fornitore GR40T0042400
Spedizione stimata: 15-06-2027
Unique multi-layer barrier fabric is lightweight and provides exceptional barrier to organic and inorganic chemicals.
  • Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
  • Designed to protect
  • Silicone free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size One Size
Materiale Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Latex Free Yes
Colore Green
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Fully Elastic
Tipo di suola PVC
Tipo di giuntura Welded and Taped
Stile G40T424
Da utilizzare con (applicazione) Hazmat Response, Contaminated Environments, Filling, Blending and Charging of Raw Materials, Transferring Liquids and Solids
Resistenza Chemical-resistant
Product Type Boot Covers