Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 Oversleeves Ultrasonically Welded, Model 600
Codice prodotto. 17784879 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Universal
Dimensione della confezione:
150 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17784879 Universal 150 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 17784879 Fornitore Ansell N. del fornitore GR40W0060000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1769.30€
    1162.63€ / 150 paia
    Risparmia 606.67€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
AlphaTec™ 4000 Oversleeves Ultrasonically Welded, Model 600 offer exceptional protection, with over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents.
  • DESIGN: A unique multi-layer barrier fabric renowned for its lightweight, yet robust textile feel and exceptional barrier to organic and inorganic chemicals
  • ULTRASONICALLY WELDED SEAMS: Provides a strong liquid and particle barrier, made from the same fabric as the suit to maintain the same chemical resistance
  • SUIT FEATURES
    • Elasticated at both ends
    • Length 20 in.
  • COLORS: Green
  • SIZES: One size
  • For Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of equipment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Universal
Materiale Non-woven Fabric
Colore Green
Sterilità Non-sterile
Stile Elastic at Both Ends
Monouso Reusable
Tipo di giuntura Ultrasonically Welded
Stile polso Elasticated at both ends
Senza lattice No
Da utilizzare con (applicazione) Contaminated Environments, Chemical Handling
Lunghezza (sistema imperiale) 20 in.
Lunghezza (sistema metrico) 508 mm
Struttura Multi-layer Barrier Fabric
Product Type Chemical-resistant Sleeve
Quantità 30/Cs.