Learn More
Ansell AlphaTec™ 53-003 Gloves
Codice prodotto. 30243946 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
30243946 11 1 paio
30243938 7 1 paio
30243943 8 1 paio
30243939 9 1 paio
30243947 10 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30243946 Fornitore Ansell N. del fornitore 53003110
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Revolutionary hybrid technology delivering a breakthrough in chemical performance.
  • Unique rubber polymer and plastic laminate technology delivering maximum chemical protection against an extremely broad set of chemical types.
  • Unique manufacturing process allows for the glove to be form fitting.
  • Raised diamond palm pattern for enhanced grip.
  • Unique donning and doffing layer to allow ease of use.
  • Anti-static according to EN 1149-3.
  • Natural rubber and silicone free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated No
Descrizione AlphaTec 53-003 the revolutionary glove that redefines chemical protection combined with integral support for mechanical and heat protection. Our innovative design combines an advanced rubber polymer coating with cutting-edge plastic laminate technology, setting a new benchmark in chemical permeation performance whilst delivering comfort and tactility.
Applicazioni Industrial
Colore Black
Latex Free Sì
Materiale Neoprene
Product Type Neoprene Gloves
Size 11
Spessore (sistema imperiale) 17 mil
Spessore (sistema metrico) 0.43 mm
EN388 Standard EN388:2121X
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES ABCEFGHIJKLMNOPST
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Grip Design Raised Diamond
Rivestimento interno Unlined
Modello 53-003
Tipo di imballaggio Case
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm