Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS and Isolator Gloves
Codice prodotto. 16895230
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
1 paio
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
16895230 9 1 paio
16885230 8 1 paio
16805240 10 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16895230 Fornitore Ansell N. del fornitore 55100090
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Gloves provide effective protection for medium duty physical environments, especially for defense against abrasions and tears. Constructed of 0.51 mm latex to ensure maximum dexterity in crucial applications.
  • Protezione efficace per ambienti chimici di media gravosità, soprattutto contro abrasioni e tagli
  • Lo spessore medio (20 mil/0,51 mm) aumenta la destrezza, migliorando la capacità di manipolare gli oggetti
  • Dimensioni porta disponibili per la maggior parte dei guanti per isolatori
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Content And Storage When not in use store in a dark, dry environment in original packaging
Colore Natural
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Latex
Product Type Isolator, RABS Gloves
Size 9
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.51 mm
EN388 Standard 2020X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KLNOPT
Da utilizzare con (applicazione) Medium Duty Environments
Da utilizzare con (apparecchiatura) Isolator Glove Boxes
Dimensioni porta (sistema imperiale) 6 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 152 mm
Serie 55-100