Description
- Protezione efficace per ambienti chimici di media gravosità, soprattutto contro abrasioni e tagli
- Lo spessore medio (20 mil/0,51 mm) aumenta la destrezza, migliorando la capacità di manipolare gli oggetti
- Dimensioni porta disponibili per la maggior parte dei guanti per isolatori
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Colore | Natural |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Materiale | Latex |
| Product Type | Isolator, RABS Gloves |
| Size | 8 |
| Spessore (sistema imperiale) | 20 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.51 mm |
| EN388 Standard | 2020X |
| Show More |