Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS and Isolator Gloves
Codice prodotto. 31980754 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
8
9
10
Dimensione della confezione:
1 paio
10 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
31980754 9 10 paia
16885230 8 1 paio
31980732 8 10 paia
16895230 9 1 paio
16805240 10 1 paio
31980751 10 10 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 31980754 Fornitore Ansell N. del fornitore 55100090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1393.50€
    1066.68€ / 10 paia
    Risparmia 326.82€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 30-03-2027
Gloves provide effective protection for medium duty physical environments, especially for defense against abrasions and tears. Constructed of 0.51 mm latex to ensure maximum dexterity in crucial applications.
  • Protezione efficace per ambienti chimici di media gravosità, soprattutto contro abrasioni e tagli
  • Lo spessore medio (20 mil/0,51 mm) aumenta la destrezza, migliorando la capacità di manipolare gli oggetti
  • Dimensioni porta disponibili per la maggior parte dei guanti per isolatori
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Colore Natural
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Latex
Product Type Isolator, RABS Gloves
Size 9
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.51 mm
EN388 Standard 2020X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KLNOPT
Da utilizzare con (applicazione) Medium Duty Environments
Da utilizzare con (apparecchiatura) Isolator Glove Boxes
Dimensioni porta (sistema imperiale) 6 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 152 mm
Serie 55-100