Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-302 Neoprene Isolator Gloves
Codice prodotto. 16626553
Cambia vista
Click to view available options
Size:
10
Dimensione della confezione:
1 paio
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
16626553 10 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16626553 Fornitore Ansell N. del fornitore 55302100
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Neoprene RABS and Isolator gloves provide physical protection and chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons
  • Medium thickness (20 mil/0.51 mm) increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects
  • Unlined for effective cleaning
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A
Colore Black
Hand Ambidestri
Latex Free Yes
Materiale Neoprene Polymer
Product Type Isolator Gloves
Size 10
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.51 mm
Stile polso guanto Con bordino
Modello 55302100
Dimensioni porta (sistema imperiale) 8 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 20.3 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 32 in.
Lunghezza (sistema metrico) 81.3 cm