Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-306 Neoprene Isolator Gloves
Codice prodotto. 16885240
Cambia vista
Click to view available options
Size:
10
Dimensione della confezione:
1 paio
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
16885240 10 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
N/A
Codice prodotto. 16885240 Fornitore Ansell N. del fornitore 55306100
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
N/A
Neoprene isolator gloves are designed to guard against aggressive chemicals in medium-duty environments.
  • EN ISO 374-compliant chemical resistance: Advanced chemical protection
  • Heavyweight thickness: Heightened durability, longer glove life
  • Unlined: Fewer contamination risks, easy and effective cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ASTM F739 No
Certifications/Compliance (Europe) CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A
Chlorinated No
Colore Black
Finger Thickness (English) 0.76 mm
Finger Thickness (Metric) 30 mil
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Neoprene Polymer
Palm Thickness (English) 0.76 mm
Palm Thickness (Metric) 30 mil
Product Type Isolator Gloves
Size 10
Temperatura (sistema imperiale) max 122°F
Temperature (Metric) Max 50°C
Spessore (sistema imperiale) 30 mil
Spessore (sistema metrico) 0.76 mm
Stile polso guanto Con bordino
Modello 55-306
Dimensioni porta (sistema imperiale) 10 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 25.4 cm
Serie ALPHATEC™ 55-306
Temperature (English) Min -22°F
Temperatura min. (sistema metrico) 50°C
Lunghezza (sistema imperiale) 32 in.
Lunghezza (sistema metrico) 81.3 cm
N/A