Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 58-270 Series Nitrile Immersion Gloves
Codice prodotto. 11791683 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11791683 10 12 paia
12640952 6 12 paia
11701693 11 12 paia
11761683 7 12 paia
11771683 8 12 paia
11781683 9 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11791683 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 58270100
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed with excellent grip and dexterity for light-to-medium chemical applications.
  • Thin, double-wall nitrile shell with 15-gauge seamless nylon liner
  • Lightweight and comfortable
  • Retains minimal heat, reducing perspiration
  • Liquid-proof
  • Safety cuff shape prevents snagging and itching
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Nitrile
Materiale polso Nitrile
Applicazioni Industrial
Colore Gray
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Product Type Immersion Gloves
Size 10
Colore polso guanto Verde
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Nylon
Quantità 12 paia
Resistente a Resistenza chimica
Serie 58-270