Descrizione
- Thin, double-wall nitrile shell with 15-gauge seamless nylon liner
- Lightweight and comfortable
- Retains minimal heat, reducing perspiration
- Liquid-proof
- Safety cuff shape prevents snagging and itching
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Nitrile |
| Materiale polso | Nitrile |
| Applicazioni | Industrial |
| Colore | Gray |
| Latex Free | Yes |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Immersion Gloves |
| Size | 10 |
| Colore polso guanto | Verde |
| Stile polso guanto | Guanto con manichetta |
| Vedi altri risultati |