Learn More
Ansell AlphaTec™ 58005 Guanto di protezione chimica verde
Codice prodotto. 17855631 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
12
Dimensione della confezione:
6 paia
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17855631 7 6 paia
17865631 8 6 paia
17875631 9 6 paia
17885631 10 6 paia
17895631 11 6 paia
17805641 12 6 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17855631 Fornitore Ansell N. del fornitore 58005070
In stock
La mescola unica in nitrile/neoprene fornisce una migliore resistenza contro la degradazione e la permeazione chimica. Ansell Grip Technology per manipolare parti bagnate o unte offrendo proprietà migliorate di destrezza, presa e comfort.
  • Vestibilità ottimizzata che integra la fodera nella costruzione di nitrile, per migliori livelli di destrezza e tattilità rispetto alla doppia calzata
  • L'eccellente presa bagnata e asciutta migliora la destrezza e riduce l'affaticamento della mano
  • La manichetta può essere ripiegata, come barriera, per evitare versamenti di sostanze chimiche lungo il braccio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020 , EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Applicazioni Industrial
Colore Green
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 7
EN388 Standard 4122A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AJKLMNOPT
Stile polso guanto Extended
Materiale rivestimento interno Nylon
Rivestimento interno Lined
Modello 58-005