Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator Box Gloves
Codice prodotto. 15576214
Cambia vista
Click to view available options
Size:
9.5
11
Dimensioni porta (sistema metrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
1 paio
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensioni porta (sistema metrico) unitSize
15576214 9.5 203 mm 1 paio
15566214 11 203 mm 1 paio
15506224 11 250 mm 1 paio
15516224 9.5 250 mm 1 paio
15546224 11 300 mm 1 paio
15556224 9.5 300 mm 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15576214 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 85300095
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Designed for high resistance against concentrated acids and bases. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves are ideal for increased comfort and protection in critical areas.
Medium weight chlorosulfonated polyethylene (CSPE) synthetic rubber (CSM) isolator box gloves for increased comfort and protection in critical environments.
  • Category III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Ideal applications: pharmaceuticals
  • Soft, flexible material designed for ease of use
  • Resists ageing from exposure to oxygen, UV rays and ozone
  • Withstands temperatures up to 120°C
  • White coloring for easy detection of contamination
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Materiale CSM
Product Type Isolator Gloves
Size 9.5
Temperature (Metric) Max 120°C
Spessore (sistema metrico) 0.4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceuticals
Dimensioni porta (sistema metrico) 203 mm
Resistente a Concentrated acids and bases
Serie 85-300
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm