Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 Isolator Box Gloves
Codice prodotto. 31980759 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
9.5
11
Dimensioni porta (sistema metrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
1 paio
10 paia
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensioni porta (sistema metrico) Dimensione della confezione
31980759 11 203 mm 10 paia
15586214 11 203 mm 1 paio
31980736 9.5 203 mm 10 paia
15596214 9.5 203 mm 1 paio
15526224 11 250 mm 1 paio
31980755 11 250 mm 10 paia
31980749 9.5 250 mm 10 paia
15536224 9.5 250 mm 1 paio
31980729 11 300 mm 10 paia
15566224 11 300 mm 1 paio
15576224 9.5 300 mm 1 paio
31980731 9.5 300 mm 10 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 31980759 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 85301110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9385.25€
    7184.16€ / 10 paia
    Risparmia 2201.09€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-03-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Designed for high resistance against concentrated acids and bases. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves for increased comfort and protection in critical areas.
Heavy weight chlorosulfonated polyethylene (CSPE) synthetic rubber (CSM) isolator box gloves for increased comfort and protection in critical environments.
  • Category III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Soft, flexible material designed for ease of use
  • Resists ageing from exposure to oxygen, UV rays and ozone
  • Withstands temperatures up to 120°C
  • White coloring for easy detection of contamination
  • Increased thickness (0.6mm) for added durability
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
  • Ideal applications: pharmaceuticals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Ivory
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Materiale CSM
Product Type Isolator Gloves
Size 11
Temperature (Metric) Max 120°C
Spessore (sistema metrico) 0.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceuticals
Dimensioni porta (sistema metrico) 203 mm
Resistente a Concentrated acids and bases
Serie 85-301
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm