Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Gloves
Codice prodotto. 15586224
Cambia vista
Click to view available options
Size:
9.5
11
Dimensioni porta (sistema metrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
1 paio
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensioni porta (sistema metrico) unitSize
15586224 11 203 mm 1 paio
15596224 9.5 203 mm 1 paio
15526234 11 250 mm 1 paio
15536234 9.5 250 mm 1 paio
15566234 11 300 mm 1 paio
15576234 9.5 300 mm 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15586224 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 85500110
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High quality material, in compliance with FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves are designed for increased comfort and protection in critical areas.
  • Ideal applications: electronics, pharmaceuticals
  • Designed for repeated autoclave sterilization (up to 50 times), reducing the need for glove replacements
  • Comfortable and dexterous with great tactile sensitivity
  • Resistant against hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
  • Resists aging from exposure to oxygen, UV rays and ozone
  • Withstands temperatures up to 130°C for repeated sterilization
  • Halogen-free: suitable for disposal by incineration
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Colore Black
    Hand Ambidextrous
    Latex Free Yes
    Materiale EPDM
    Product Type Isolator, RABS Gloves
    Size 11
    Temperature (Metric) Max 130°C
    Spessore (sistema imperiale) 0.016 in.
    Spessore (sistema metrico) 0.4 mm
    Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceuticals, electronics
    Grip Design Smooth
    Tipo di imballaggio Case
    Dimensioni porta (sistema metrico) 203 mm
    Resistente a Hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
    Serie 85-500
    Lunghezza (sistema metrico) 800 mm