Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Gloves
Codice prodotto. 31980724
Cambia vista
Click to view available options
Size:
9.5
11
Dimensioni porta (sistema metrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
1 paio
10 paia
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensioni porta (sistema metrico) unitSize
31980724 11 203 mm 10 paia
15586224 11 203 mm 1 paio
31980713 9.5 203 mm 10 paia
15596224 9.5 203 mm 1 paio
31980748 11 250 mm 10 paia
15526234 11 250 mm 1 paio
31980719 9.5 250 mm 10 paia
15536234 9.5 250 mm 1 paio
31980725 11 300 mm 10 paia
15566234 11 300 mm 1 paio
15576234 9.5 300 mm 1 paio
31980756 9.5 300 mm 10 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 31980724 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 85500110
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High quality material, in compliance with FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves are designed for increased comfort and protection in critical areas.
  • Ideal applications: electronics, pharmaceuticals
  • Designed for repeated autoclave sterilization (up to 50 times), reducing the need for glove replacements
  • Comfortable and dexterous with great tactile sensitivity
  • Resistant against hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
  • Resists aging from exposure to oxygen, UV rays and ozone
  • Withstands temperatures up to 130°C for repeated sterilization
  • Halogen-free: suitable for disposal by incineration
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Colore Black
    Hand Ambidextrous
    Latex Free Yes
    Materiale EPDM
    Product Type Isolator, RABS Gloves
    Size 11
    Temperature (Metric) Max 130°C
    Spessore (sistema imperiale) 0.016 in.
    Spessore (sistema metrico) 0.4 mm
    Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceuticals, electronics
    Grip Design Smooth
    Tipo di imballaggio Case
    Dimensioni porta (sistema metrico) 203 mm
    Resistente a Hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
    Serie 85-500
    Lunghezza (sistema metrico) 800 mm