Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator Box Gloves
Codice prodotto. 15506234
Cambia vista
Click to view available options
Size:
9.5
11
Dimensioni porta (sistema metrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
1 paio
10 paia
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensioni porta (sistema metrico) unitSize
15506234 11 203 mm 1 paio
31980715 11 203 mm 10 paia
31980730 9.5 203 mm 10 paia
15516234 9.5 203 mm 1 paio
31980714 11 250 mm 10 paia
15546234 11 250 mm 1 paio
31980718 9.5 250 mm 10 paia
15556234 9.5 250 mm 1 paio
31980728 11 300 mm 10 paia
15586234 11 300 mm 1 paio
31980716 9.5 300 mm 10 paia
15596234 9.5 300 mm 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15506234 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 85501110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.50€
    1039.99€ / 1 paia
    Risparmia 545.51€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High quality material, in compliance with FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves are ideal for increased comfort and protection in critical areas.
Heavy weight EPDM (Diene Ethylene Propylene) rubber isolator box gloves manufactured from premium FDA-approved material which reduce the number of requisite glove changes.
  • Category III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Ideal applications: electronics, pharmaceuticals
  • Designed for repeated autoclave sterilisation (up to 50 times), reducing the need for glove replacements
  • Comfortable and dexterous with great tactile sensitivity
  • Resistant against hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
  • Resists aging from exposure to oxygen, UV rays and ozone
  • Withstands temperatures up to 130°C for repeated sterilisation
  • Halogen-free: suitable for disposal by incineration
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Materiale EPDM
Product Type Isolator, RABS Gloves
Size 11
Temperature (Metric) Max 130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.024 in.
Spessore (sistema metrico) 0.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceuticals, electronics
Grip Design Smooth
Tipo di imballaggio Case
Dimensioni porta (sistema metrico) 203 mm
Resistente a Hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
Serie 85-501
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm