Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator Box Gloves
Codice prodotto. 15516234
Cambia vista
Click to view available options
Size:
9.5
11
Dimensioni porta (sistema metrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
1 paio
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensioni porta (sistema metrico) unitSize
15516234 9.5 203 mm 1 paio
15506234 11 203 mm 1 paio
15546234 11 250 mm 1 paio
15556234 9.5 250 mm 1 paio
15586234 11 300 mm 1 paio
15596234 9.5 300 mm 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15516234 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 85501095
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High quality material, in compliance with FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves are ideal for increased comfort and protection in critical areas.
Heavy weight EPDM (Diene Ethylene Propylene) rubber isolator box gloves manufactured from premium FDA-approved material which reduce the number of requisite glove changes.
  • Category III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Ideal applications: electronics, pharmaceuticals
  • Designed for repeated autoclave sterilisation (up to 50 times), reducing the need for glove replacements
  • Comfortable and dexterous with great tactile sensitivity
  • Resistant against hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
  • Resists aging from exposure to oxygen, UV rays and ozone
  • Withstands temperatures up to 130°C for repeated sterilisation
  • Halogen-free: suitable for disposal by incineration
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Black
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Materiale EPDM
Product Type Isolator, RABS Gloves
Size 9.5
Temperature (Metric) Max 130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.024 in.
Spessore (sistema metrico) 0.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceuticals, electronics
Grip Design Smooth
Tipo di imballaggio Case
Dimensioni porta (sistema metrico) 203 mm
Resistente a Hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
Serie 85-501
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm