Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602 Isolator Box Gloves
Codice prodotto. 31980733
Cambia vista
Click to view available options
Size:
9.5
11
Dimensioni porta (sistema metrico):
203 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
1 paio
10 paia
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensioni porta (sistema metrico) unitSize
31980733 11 203 mm 10 paia
15506244 11 203 mm 1 paio
31980722 9.5 203 mm 10 paia
15516244 9.5 203 mm 1 paio
31980712 11 250 mm 10 paia
15526244 11 250 mm 1 paio
15536244 9.5 250 mm 1 paio
31980753 9.5 250 mm 10 paia
31980745 11 300 mm 10 paia
15546244 11 300 mm 1 paio
15556244 9.5 300 mm 1 paio
31980743 9.5 300 mm 10 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 31980733 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 85600110
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Dual-layered breach detection system feature unique white material on a black lining. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves provide increased comfort and protection in critical areas.
EPDM (Diene Ethylene Propylene) rubber isolator box gloves manufactured from premium white FDA-approved material with black lining for breach detection.
  • Category III, EN374AKL, EN374, EN388\3100
  • Ideal applications: electronics, pharmaceuticals
  • High quality material, in compliance with FDA CFR21
  • Designed for repeated autoclave sterilisation (up to 50 times), reducing the need for glove replacements
  • Comfortable and dexterous with great tactile sensitivity
  • Resistant against hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
  • Resists aging from exposure to oxygen, UV rays and ozone
  • Withstands temperatures up to 130°C for repeated sterilisation
  • Halogen-free: suitable for disposal by incineration
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Materiale EPDM
Product Type Isolator, RABS Gloves
Size 11
Temperature (Metric) Max 130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.020 in.
Spessore (sistema metrico) 0.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceuticals, electronics
Grip Design Smooth
Tipo di imballaggio Case
Dimensioni porta (sistema metrico) 203 mm
Resistente a Hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
Serie 85-600
Lunghezza (sistema metrico) 800 mm