Learn More
Ansell AlphaTec 87-029
Codice prodotto. 17661026
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
17661026 8 12 paia
17651026 7 12 paia
17671026 9 12 paia
17681026 10 12 paia
17691026 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17661026 Fornitore Ansell N. del fornitore 87029080
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guanto in gomma naturale con supporto leggero e fodera in nylon in maglia
  • Buona presa sia in ambiente asciutto che bagnato grazie alla finitura increspata.
  • Fodera in poliammide senza cuciture - Rivestimento corrugato in lattice di gomma naturale sulla mano, rivestimento liscio sul polsino.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE 0493|EN ISO 374-1:2016|EN 374:2003||EN 388:2016|EN 388:2003|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 374-5:2016|EN407:2020 |Food Type: Rubber|Category III|REACH Compliant
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
Colore Blue
Monouso Reusable
Finitura esterna Rough
Finger Thickness (English) 0.06 in.
Finger Thickness (Metric) 1.52 mm
Latex Free No
Materiale Polyamide
Palm Thickness (English) 0.059 in.
Palm Thickness (Metric) 1.50 mm
Powdered Powder Free
Product Type Industrial Gloves
Size 8
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 0.059 in.
Spessore (sistema metrico) 1.50 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm