Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-104 Heavy-Duty Latex Chemical Protection Gloves
Catalog Number p-7230515
Click to view available options
Size:
7.5
8.5
9.5
10.5
Protezione chimica per mansioni gravose
  • Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
  • Buona flessibilità e elasticità che prevengono gli strappi
  • Clorurati, per indurire e igienizzare la superficie del guanto
Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003 + A1:2009; Category III
Applicazioni Industrial
AQL 0.65
Colore Black
Finitura esterna No Texture
Latex Free No
Materiale Latex
Product Type Chemical Protection Gloves
Size 7.5
Spessore (sistema imperiale) 47 mil
Spessore (sistema metrico) 1.2 mm
EN388 Standard 3121B
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AKLMPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Stile polso guanto Beaded
Serie AlphaTec™ 87-104
Lunghezza (sistema imperiale) 17 in.
Lunghezza (sistema metrico) 43.2 cm