Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-118 Extra Heavyweight Latex Gloves with Flocked Lining
Descrizione
- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Buona resistenza all'abrasione
- Resistente e flessibile, adatto per molte applicazioni industriali
- Floccatura di cotone 100%.
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Colore | Black |
| Latex Free | No |
| Materiale | Latex |
| Size | 7.5 |
| Spessore (sistema imperiale) | 31 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 mm |
| EN388 Standard | 3121A |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | AKL |
| Vedi altri risultati |