Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Model 212 Apron
Codice prodotto. 32177083 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Waist Ties
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di chiusura Dimensione della confezione
32177083 Waist Ties pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32177083 Fornitore Ansell™ N. del fornitore GR40W0021200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    251.84€ / pezzi 20
    Risparmia 77.16€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MICROCHEM™ 4000 is designed to provide anexceptional barrier against organic and inorganicchemicals and biological agents
  • Tie fastening to waist
  • 100cm long tie fastening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Apron
Size Universal
Materiale Multi-layer Barrier Laminate Fabric
Colore Green
Monouso Single-use
Tipo di chiusura Waist Ties
Sterilità Non-sterile
N. di tasche None
Resistenza Abrasions, acids, anti-static, bloodborne pathogens, chemicals
Certificazione/Conformità EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (3);EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (4); EN14126: 2003, Types PB(3)-B, PB (4)-B; EN1149-1: 1995
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm
Stile Alphatec 4000, Model 212
Tipo di giuntura Welded and Taped