Learn More
8-Hydroxyquinoline, TRC
Codice prodotto. 17999939
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17999939 1 g 1g
30137751 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17999939 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9532651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 148-24-3
Formula molecolare C9 H7 N O
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Sinonimo 8-Quinolinol, 1-Azanaphthalene-8-ol, 8-Hydroxychinolin, 8-Hydroxyquinoline, 8-OQ, 8-Oxyquinoline, 8-Quinol, AQ+, Albisal, Fennosan H 30, NSC 2039, NSC 285166, NSC 402623, NSC 48037, NSC 54230, NSC 615011, NSC 82404, NSC 82405, NSC 82409, NSC 82410, NSC 82412, Oxin, Oxine, Oxoquinoline, Oxychinolin, Oxyquinoline, Phenopyridine, Quinophenol, Tumex
IUPAC Name quinolin-8-ol
SMILES Oc1cccc2cccnc12
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Hydroxyquinoline
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Peso formulazione 145.0528