Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2000 Model 417 Overshoes
MICROGARD™ 2000 STANDARD provides bothprotection and comfort with exceptional liquid andparticulate protection. Ideal for a wide range ofindustrial applications
Marca:  Ansell™ WH20B-00417-00
701.58 EUR valido fino al 2026-08-14
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28007" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15815352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1071.00€
    701.59€ / pezzi 250
    Risparmia 369.41€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Elasticated opening
  • Bound seams
  • ESD PVC Sole
  • Size: 39-42 • 42-46 • 46-48
  • Color: White