Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2000 Model 417 Overshoes
Codice prodotto. 15835352 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15835352 Large pezzi 200
15815352 Medium pezzi 250
15825352 Small pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15835352 Fornitore Ansell™ N. del fornitore WH20B0041705
Spedizione stimata: 09-04-2027
MICROGARD™ 2000 STANDARD provides bothprotection and comfort with exceptional liquid andparticulate protection. Ideal for a wide range ofindustrial applications
  • Elasticated opening
  • Bound seams
  • ESD PVC Sole
  • Size: 39-42 • 42-46 • 46-48
  • Color: White
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Large
Materiale Microporous Polyethylene
Latex Free Yes
Colore White
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Elastic Opening
Tipo di suola PVC
Tipo di giuntura Bound
Stile Alphatec™ 2000 Overshoes - ESD Size 46-48
Da utilizzare con (applicazione) Proven barrier to low concentration liquid chemicals, diluted pesticides,liquid &particulate biological hazards
Certificazione/Conformità EN14126; EN1073-2; DIN32781; EN1149-5; Type 4-B; Type5-B; Type6-B
Quantità confezione 250/Pk.
Resistenza Chemical-resistant, Static, Bloodborne Pathogens, Chemical-resistant, Liquid, Water
Product Type Shoe Covers