Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 20 mil
Codice prodotto. 31980717 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni porta (sistema metrico):
203 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
1 paio
10 paia
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni porta (sistema metrico) Dimensione della confezione
31980717 305 mm 10 paia
16815240 203 mm 1 paio
31980711 203 mm 10 paia
16835240 305 mm 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 31980717 Fornitore Ansell N. del fornitore 55110100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1987.25€
    1521.19€ / 10 paia
    Risparmia 466.06€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 30-03-2027
Translucent, unlined gloves are constructed of latex and provide defense against tears, abrasions, cuts, and punctures.
  • Protezione efficace negli ambienti di lavoro di gravosità media, soprattutto contro tagli e abrasioni
  • Lo spessore medio (20 mil/0,51 mm) migliora la destrezza e, quindi, anche la capacità di manipolare gli oggetti
  • Le dimensioni disponibili delle porte si adattano alla maggior parte dei guanti per isolatore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 374_2003 Microorganism, EN 420:2003 + A1:2009
Colore Natural
Hand Specific
Latex Free No
Materiale Latex
Product Type Dry Box Gloves
Size 10
Spessore (sistema imperiale) 20 mil
Spessore (sistema metrico) 0.51 mm
EN388 Standard 2020X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KLNOPT
Dimensioni porta (sistema imperiale) 12 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 305 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 32 in.
Lunghezza (sistema metrico) 813 mm