Learn More
Ansell AlphaTec™ NRL RABS and Isolator Gloves - 30 mil
Codice prodotto. 31980750 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
10
Dimensione della confezione:
10 paia
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
31980750 10 10 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31980750 Fornitore Ansell N. del fornitore 55109100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00€
    1519.47€ / 10 paia
    Risparmia 465.53€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Translucent, unlined gloves are constructed of latex and provide defense against tears, abrasions, cuts, and punctures.
  • Protezione efficace in ambienti fisicamente gravosi, compresa la grande resistenza a strappi e abrasioni e la buona protezione contro tagli e perforazioni
  • Lo spessore consistente (30 mil/0,76 mm) aumenta sia la durata che la resistenza chimica e fisica
  • Le dimensioni disponibili delle porte si adattano alla maggior parte dei guanti per isolatore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 374_2003 Microorganism, EN 420:2003 + A1:2009
Colore Natural
Hand Ambidestri
Latex Free No
Materiale Latex
Product Type Isolator, RABS Gloves
Size 10
Spessore (sistema imperiale) 30 mil
Spessore (sistema metrico) 0.76 mm
EN388 Standard 2121A
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KLNOPT
Dimensioni porta (sistema imperiale) 10 in.
Dimensioni porta (sistema metrico) 254 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 32 in.
Lunghezza (sistema metrico) 813 mm