Learn More
Ansell Alphatec Solvex 37-155 - Guanti resistente ai prodotti chimici
Codice prodotto. 17941102 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17941102 8 12 paia
17931102 7 12 paia
17951102 9 12 paia
17961102 10 12 paia
17971102 11 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17941102 Fornitore Ansell N. del fornitore 37155080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.10€
    45.55€ / 12 paia
    Risparmia 23.55€
    34% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Nessun rivestimento interno. Nessun rischio di contaminazione da pelucchi. Spessore di 15 mil per garantire tattilità, comfort e destrezza. Composizione della mescola di nitrile. EN 374 Tipo A protezione chimica garantita.
  • Rischi ridotti: i guanti chimici AlphaTec™ Solvex™ 37-155 non sono floccati e presentano un rischio minore di contaminazione da pelucchi.
  • Comfort elevato: il palmo in nitrile da 15 mil/0,38 mm di questi guanti AlphaTec™ garantisce un comfort elevato.
  • Protezione specializzata: La composizione della mescola di nitrile di alte prestazioni, assicura una protezione chimica EN ISO 374, Tipo A
  • Durata migliorata: La stessa mescola di nitrile migliora la durata, con una resistenza all'abrasione EN e ANSI di livello 4
  • Autentica versatilità: I guanti industriali AlphaTec™ Solvex™ 37-155 sono adatti a condizioni di bagnato e asciutto, conformi ai requisiti FDA 21 CFR 177.2600 per la manipolazione degli alimenti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certifications/Compliance (Europe) ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact, Category III, REACH Compliant
Chlorinated Yes
Applicazioni Industrial
Colore Green
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Sì
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 8
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard 4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Grip Design Sandpatch
Rivestimento interno Unlined
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm