Learn More
Texwipe™ Salviette in poliestere AlphaWipe™
Codice prodotto. 11565355 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
4 x 4 pollici (10.2 x 10.16 cm)
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Quantità confezione:
150/Pk.
150/Pk. (Bulk)
300/conf.
75/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 300
pezzi 75
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità confezione unitSize
11565355 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) 150/Pk. (Bulk) pezzi 150
12363755 4 x 4 pollici (10.2 x 10.16 cm) 300/conf. pezzi 300
12383755 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) 150/Pk. pezzi 150
11595355 12 x 12 in. 75/Pk. pezzi 75
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11565355 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX1009B
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For ISO Class 5 and 6 applications
  • Double-knit, no-run interlock construction of 100% continuous-filament polyester
  • Heavyweight, all-purpose wiper for surface cleaning and spill control
  • High sorptive capacity, good abrasion resistance and low releaseable particles
  • Effective as clean work surface and for packaging sensitive parts
  • Lot-to-lot traceability
Order Info
Laundered and cleanroom packaged in solvent-safe Bag-Within-A-Bag™ cleanroom packaging. Basis weight: 163g/m2.
Specifica
Product Type Dry Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Materiale Continuous-filament Polyester
Peso base 158
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Colore White
Struttura Double-knit
Bordi Laundered cut
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for general wiping, spill control, cleaning and polishing Stainless Steel, protective covering for parts and product
Quantità confezione 150/Pk. (Bulk)