Learn More
Alphazurine A, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11494761 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11494761 100 g
11484761 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11494761 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215473080
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Soluble in water (1mg/mL); Store at Room Temperature (15° to 30°C)
Identificatori chimici
CAS 3486-30-4
Formula molecolare C37H35N2NaO6S2
Molecular Weight (g/mol) 690.805
Numero MDL MFCD00044440
InChI Key FTUYQIPAPWPHNC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo acid blue 7, alphazurine a, patent blue a, fenazo bluexg, erio glaucine x, hidacid blue a, carmine blue af, hidacid blue af, kiton blue a, patent blue af
PubChem CID 62498
IUPAC Name sodium;4-[[4-[benzyl(ethyl)amino]phenyl]-[4-[benzyl(ethyl)azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzene-1,3-disulfonate
SMILES CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC=CC=C4)C=C3)C5=C(C=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Alphazurine A
Colore Purple
Quantità 100 g
Peso formulazione 690.8
Forma fisica Powder