Learn More
Thermo Scientific™ ALPS Heat Sealer Accessories
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11992281
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
384-well PCR Plate Carrier
96-Well PCR Plate Carrier
Standard Microplate Carrier
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione unitSize
11992281 96-Well PCR Plate Carrier Pezzo
11942291 384-well PCR Plate Carrier Pezzo
17730768 Standard Microplate Carrier Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11992281 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore AB0563/1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00€
    357.00€ / pezzi 1
    Risparmia 31.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these ALPS heat sealer accessories with the ALPS 25 Manual Heat Sealer and ALPS 50 V Microplate Heat Sealer.
Use Thermo Scientific™ ALPS heat sealer accessories with the ALPS 25 Manual Heat Sealer and ALPS 50 V Microplate Heat Sealer. The foil stripper, AB-0592, is also compatible with the ALPS 3000 Microplate Heat Sealer.
Warranty: 1 year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 96-Well PCR Plate Carrier
Da utilizzare con (apparecchiatura) ALPS™ Heat Sealer
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Carrier