Learn More
ALS-8112, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481637
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481637 50 mg 50mg
16481319 1 mg 1mg
16458177 5 mg 5mg
16446056 100 mg 100mg
16415468 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16481637 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12983
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
MedChemExpress ALS-8112 is a potent and selective respiratory syncytial virus (RSV) polymerase inhibitor. The 5'-triphosphate form of ALS-8112 inhibits RSV polymerase with an IC50 of 0.02 μM.
ALS-8112 is a potent and selective respiratory syncytial virus (RSV) polymerase inhibitor. The 5'-triphosphate form of ALS-8112 inhibits RSV polymerase with an IC50 of 0.02 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico ALS-8112
CAS 1445379-92-9
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H13ClFN3O4
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 47 mg/mL (160.04 mM)
SMILES OC[C@]1(CCl)[C@@H](O)[C@@H](F)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1
Molecular Weight (g/mol) 293.68
Peso formulazione 293.68
Percent Purity 98.13%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only