Learn More
(-)-Altenuene, TRC
Codice prodotto. 18050200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 mg
1 mg
Dimensione della confezione:
0.25mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18050200 0.25 mg 0.25mg
18061010 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18050200 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5757400.25MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 889101-41-1
Formula molecolare C15H16O6
Molecular Weight (g/mol) 292.28
Sinonimo 6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one, 2,3,4,4a-tetrahydro-2,3,7-trihydroxy-9-methoxy-4a-methyl-, (2R,3R,4aR)-, (2R,3R,4aR)-2,3,4,4a-Tetrahydro-2,3,7-trihydroxy-9-methoxy-4a-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, (-)-Altenuene
SMILES COc1cc(O)c2C(=O)O[C@]3(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C=C3c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Altenuene
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 0.25 mg
Percent Purity >95%