Learn More
Althiazide, TRC
Codice prodotto. 30138602
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138602 1 mg 1mg
30006649 10 mg 10mg
30005490 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138602 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5757751MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5588-16-9
Formula molecolare C11 H14 Cl N3 O4 S3
Molecular Weight (g/mol) 383.89
Sinonimo Altizide, (3RS)-6-Chloro-3-[(prop-2-enylsulfanyl)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
IUPAC Name 6-chloro-1,1-dioxo-3-(prop-2-enylsulfanylmethyl)-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCC=C)NS2(=O)=O)cc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Altizide
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H14ClN3O4S3/c1-2-3-20-6-11-14-8-4-7(12)9(21(13,16)17)5-10(8)22(18,19)15-11/h2,4-5,11,14-15H,1,3,6H2,(H2,13,16,17)
Peso formulazione 382.9835