Learn More
Haldenwanger™ Alumina Combustion Boat
Codice prodotto. 12307018
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12307018 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12307018 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L ALS.SCH.52X7,5X6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.80€
    34.84€ / pezzi 1
    Risparmia 3.96€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aluminum oxide boats of great hardness, strength and chemical resistance.
  • Suitable for continuous use up to 1700° to 1750°C
  • Manufactured from Alsint 99.7 oxide ceramic
Order Info
DimensionsLxWxH
Specifica
Tipo Combustion Boat
Colore White
Altezza (sistema metrico) 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 52 mm
Materiale Aluminum Oxide
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 7.5 mm