Learn More
Aluminum, 99.9995%, (trace metal basis), shot
Codice prodotto. 10078339 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10078339 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10078339 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437070250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum
Colore Gray
CAS 7429-90-5
Punto di fusione 660.0°C
Punti di ebollizione 2327.0°C
Densità 2.7000g/mL
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99.9995%
Forma Shot
Formula molecolare Al
Numero MDL MFCD00134029
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
IUPAC Name aluminum
Molecular Weight (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Peso formulazione 26.97
Percent Purity 99.9995%
Grado Base per metalli in tracce