Learn More
Aluminum acetate, 90%, basic
Codice prodotto. 10765832 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10765832 250 g Glass bottle 250g
10667020 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10765832 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428192500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 142-03-0 | C4H7AlO5 | 162.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-03-0
Formula molecolare C4H7AlO5
Molecular Weight (g/mol) 162.08
Numero MDL MFCD00008688
InChI Key HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum acetate, basic hydrate, c4h7alo5.h2o, aluminum diacetate hydrate
PubChem CID 18502856
IUPAC Name (acetyloxy)(hydroxy)alumanyl acetate
SMILES CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum acetate
Nota nome Basic
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Quantità 250 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 90%
Indice di Merck 15,359
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 162.08
Percent Purity 90%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium acetate, basic
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.