Learn More
Aluminum acetylacetonate, 97%
Codice prodotto. 10348430 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10348430 5 g Bottiglia in vetro 5g
10781661 100 g Plastic bottle 100g
10209203 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10348430 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196970050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13963-57-0 | C15H21AlO6 | 324.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13963-57-0
Formula molecolare C15H21AlO6
Molecular Weight (g/mol) 324.31
Numero MDL MFCD00000013
InChI Key KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Sinonimo aluminum 2, 4-pentanedionate
IUPAC Name aluminium(3+) tris((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Al+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum acetylacetonate
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 190.0°C to 195.0°C
Colore White to Cream
Punti di ebollizione 315.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Complexometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3COCH2COCH2)3Al
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: 4.26 g/100g alcohol (20°C), 36.45 g/100g benzene (20°C), insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 324.3
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium acetylacetonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.