Learn More
Fisherbrand™ Aste in lega di alluminio
Codice prodotto. 11557023 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
600 mm
900 mm
1200 mm
1800 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11557023 600 mm Pezzo
11577023 1200 mm Pezzo
11587023 1800 mm Pezzo
11567023 900 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11557023
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la realizzazione di robuste impalcature da laboratorio. Le aste da impalcatura Fisherbrand™ sono realizzate in durevole lega di alluminio.
  • Diametro approssimativo di 13 mm
  • Disponibilità di numerose lunghezze diverse
  • Compatibile con i connettori per scaffalature e gli adattatori per piedini Fisherbrand
Specifica
Materiale Lega di alluminio
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Product Type Asta