Learn More
Aluminum Ammonium Sulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10131610 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10131610 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10131610 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/1880/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
H4AlNO8S2.12H2O, CAS Number-7784-26-1, 500g, 200 deg.C, White, 453.33g/mol, 93.5 deg.C, 149958, Plastic powder jar, 4.6, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 200°C
Punto di fusione 93.5°C
CAS 7784-26-1
Colore White
pH 4.6
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare AlH28NO20S2
Numero MDL 149958
InChI Key WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name aluminium(3+) ammonium dodecahydrate disulfate
Molecular Weight (g/mol) 453.31
Peso formulazione 453.33g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate