Learn More
Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, 99%, pure
Codice prodotto. 10628704 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10628704 100 g Flacone in plastica 100g
10134500 5 g Glass Bottle 5g
10450481 1 kg Flacone in plastica 1kg
10460481 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
11934261 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10628704 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206261000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7784-26-1 | H4AlNO8S2·12H2O | 453.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-26-1
Numero MDL MFCD00149958
InChI Key WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC Name aluminum;azanium;disulfate;dodecahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 200.0°C
Materiale o nome chimico Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Punto di fusione 93.5°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Perdita all'essiccatura 45% to 48% (2 g, 300°C)
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.64
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Densità 1.6400g/mL
Formula molecolare H4AlNO8S2·12H2O
Formula lineare AlNH4(SO4)2·12H2O
Indice di Merck 15,323
Informazioni di solubilità Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol,practically insoluble in alcohol
Molecular Weight (g/mol) 453.33
Peso formulazione 453.33
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate